Imprimer
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962488-1G OR962488-250MG
APOSOR962488-1GEA 104 EUR
APOSOR962488-1G APOSOR962488-250MG
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₈H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076193
Numéro CAS: 13423-60-4