Imprimer
Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962483-25G OR962483-5G
APOSOR962483-25GEA 491 EUR
APOSOR962483-25G APOSOR962483-5G
Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate 98%
Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate
Formule: C₁₁H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00157182
Numéro CAS: 67472-79-1