3(5)-tert-Butyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962475-1G
OR962475-5G
APOSOR962475-1GEA
248
EUR
APOSOR962475-1G
APOSOR962475-5G
3(5)-tert-Butyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
3(5)-tert-Butyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule:
C₇H₁₁N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00127341 Numéro CAS: 38858-95-6 |