Imprimer
2-(4-Chlorophenyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962436-1G OR962436-250MG
APOSOR962436-1GEA 78.3 EUR
APOSOR962436-1G APOSOR962436-250MG
2-(4-Chlorophenyl)pyridine 95%
2-(4-Chlorophenyl)pyridine
Formule: C₁₁H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201380
Numéro CAS: 5969-83-5