Imprimer
2-(4-1,2,3-Thiadiazolyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962424-1G OR962424-250MG
APOSOR962424-1GEA 270 EUR
APOSOR962424-1G APOSOR962424-250MG
2-(4-1,2,3-Thiadiazolyl)pyridine 95%
2-(4-1,2,3-Thiadiazolyl)pyridine
Formule: C₇H₅N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01109388
Numéro CAS: 176037-42-6