Imprimer
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR962407-250MG OR962407-1G
APOSOR962407-250MGEA 364 EUR
APOSOR962407-250MG APOSOR962407-1G
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride 95+%
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09026798
Numéro CAS: 191608-11-4