Imprimer
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962208-10G OR962208-1G OR962208-5G
APOSOR962208-10GEA 451 EUR
APOSOR962208-10G APOSOR962208-1G APOSOR962208-5G
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 98%
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Formule: C₈H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863221
Numéro CAS: 18653-75-3