Imprimer
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962047-1G OR962047-500MG
APOSOR962047-1GEA 439 EUR
APOSOR962047-1G APOSOR962047-500MG
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117831
Numéro CAS: 264903-54-0