Imprimer
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR961913-100MG OR961913-1G OR961913-250MG
APOSOR961913-100MGEA 105 EUR
APOSOR961913-100MG APOSOR961913-1G APOSOR961913-250MG
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide
Formule: C₈H₉NO·BrH
Point de fusion: 180…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16037114
Numéro CAS: 105358-58-5