Imprimer
2-Cycloheptyl-ethylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961602-100MG OR961602-1G OR961602-250MG
APOSOR961602-100MGEA 183 EUR
APOSOR961602-100MG APOSOR961602-1G APOSOR961602-250MG
2-Cycloheptyl-ethylamine 95%
2-Cycloheptyl-ethylamine
Formule: C₉H₁₉N
MW: 141.254 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114510
Numéro CAS: 4448-84-4