Imprimer
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961500-1G OR961500-5G
APOSOR961500-1GEA 24.8 EUR
APOSOR961500-1G APOSOR961500-5G
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21101751
Numéro CAS: 25458-44-0