Imprimer
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961414-1G OR961414-250MG
APOSOR961414-1GEA 435 EUR
APOSOR961414-1G APOSOR961414-250MG
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formule: C₈H₉Cl₂N
MW: 190.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03210687
Numéro CAS: 17847-40-4