Imprimer
2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961242-1G OR961242-250MG
APOSOR961242-1GEA 630 EUR
APOSOR961242-1G APOSOR961242-250MG
2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine 95%
2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646253
Numéro CAS: 39919-69-2