Imprimer
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961208-1G OR961208-5G
APOSOR961208-1GEA 190 EUR
APOSOR961208-1G APOSOR961208-5G
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid 95%
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01325393
Numéro CAS: 34906-87-1