Imprimer
Chloromethyl benzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960834-10G OR960834-25G
APOSOR960834-10GEA 139 EUR
APOSOR960834-10G APOSOR960834-25G
Chloromethyl benzoate 98%
Chloromethyl benzoate
Formule: C₈H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040116
Numéro CAS: 5335-05-7