Imprimer
1,7-Dichloroisoquinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960813-1G OR960813-5G
APOSOR960813-1GEA 57.2 EUR
APOSOR960813-1G APOSOR960813-5G
1,7-Dichloroisoquinoline 97%
1,7-Dichloroisoquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846494
Numéro CAS: 70810-24-1