Imprimer
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR960595-1G OR960595-250MG
APOSOR960595-1GEA 696 EUR
APOSOR960595-1G APOSOR960595-250MG
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15071863
Numéro CAS: 869564-40-9