Imprimer
(Z)-3-Bromoacrylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960389-1G OR960389-250MG
APOSOR960389-1GEA 328 EUR
APOSOR960389-1G APOSOR960389-250MG
(Z)-3-Bromoacrylic acid 98%
(Z)-3-Bromoacrylic acid
Formule: C₃H₃BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075363
Numéro CAS: 1609-92-3