Imprimer
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960344-1G OR960344-250MG
APOSOR960344-1GEA 464 EUR
APOSOR960344-1G APOSOR960344-250MG
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14631395
Numéro CAS: 174774-90-4