Imprimer
3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-triazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960306-1G OR960306-5G
APOSOR960306-1GEA 168 EUR
APOSOR960306-1G APOSOR960306-5G
3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-triazole 98%
3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-triazole
Formule: C₈H₆ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24394207
Numéro CAS: 52853-74-4