Imprimer
3-Methyl-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960285-1G OR960285-250MG
APOSOR960285-1GEA 632 EUR
APOSOR960285-1G APOSOR960285-250MG
3-Methyl-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-Methyl-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13961847
Numéro CAS: 122503-24-6