Imprimer
Pent-4-en-1-amine hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960248-1G OR960248-5G
APOSOR960248-1GEA 220 EUR
APOSOR960248-1G APOSOR960248-5G
Pent-4-en-1-amine hydrochloride 96%
Pent-4-en-1-amine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437626
Numéro CAS: 27546-60-7