Imprimer
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960209-1G OR960209-250MG
APOSOR960209-1GEA 133 EUR
APOSOR960209-1G APOSOR960209-250MG
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride
Formule: C₈H₉NO₂·ClH
MW: 187.624 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752165
Numéro CAS: 1194804-60-8