Imprimer
7-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960205-1G OR960205-5G
APOSOR960205-1GEA 219 EUR
APOSOR960205-1G APOSOR960205-5G
7-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
7-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₉H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20687056
Numéro CAS: 1173183-85-1