Imprimer
4-Phenylcyclohex-3-en-1-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960163-1G OR960163-5G
APOSOR960163-1GEA 313 EUR
APOSOR960163-1G APOSOR960163-5G
4-Phenylcyclohex-3-en-1-one 98%
4-Phenylcyclohex-3-en-1-one
Formule: C₁₂H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015556
Numéro CAS: 51171-71-2