Imprimer
(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)acrylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960121-10G OR960121-1G OR960121-5G
APOSOR960121-10GEA 0 EUR
APOSOR960121-10G APOSOR960121-1G APOSOR960121-5G
(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)acrylic acid 98%
(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)acrylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08559038
Numéro CAS: 1006959-18-7