Imprimer
4-(Propane-1-sulphonyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960090-1G OR960090-5G
APOSOR960090-1GEA 219 EUR
APOSOR960090-1G APOSOR960090-5G
4-(Propane-1-sulphonyl)aniline 98%
4-(Propane-1-sulphonyl)aniline
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09936494
Numéro CAS: 86810-78-8