Imprimer
1-Propylpyrazol-4-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960050-1G OR960050-5G
APOSOR960050-1GEA 270 EUR
APOSOR960050-1G APOSOR960050-5G
1-Propylpyrazol-4-ol 98%
1-Propylpyrazol-4-ol
Formule: C₆H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22192551
Numéro CAS: 78242-21-4