Imprimer
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR960037-1G OR960037-5G
APOSOR960037-1GEA 72.5 EUR
APOSOR960037-1G APOSOR960037-5G
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152.194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08559037
Numéro CAS: 1006333-32-9