Imprimer
1-Cyclohexylpyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960026-10G OR960026-1G OR960026-5G
APOSOR960026-10GEA 754 EUR
APOSOR960026-10G APOSOR960026-1G APOSOR960026-5G
1-Cyclohexylpyrazole 95%
1-Cyclohexylpyrazole
Formule: C₉H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14609485
Numéro CAS: 97421-20-0