Imprimer
Methyl 1-cyclopentylazetidine-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959920-1G OR959920-5G
APOSOR959920-1GEA 328 EUR
APOSOR959920-1G APOSOR959920-5G
Methyl 1-cyclopentylazetidine-3-carboxylate 98%
Methyl 1-cyclopentylazetidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183.247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21333056
Numéro CAS: 1355247-97-0