Imprimer
1-Propylpyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Propyl-1H-pyrazole
OR959874-100G OR959874-25G
APOSOR959874-100GEA 445 EUR
APOSOR959874-100G APOSOR959874-25G
1-Propylpyrazole 98%
1-Propylpyrazole
Formule: C₆H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08696396
Numéro CAS: 32500-67-7
ONU: 1993
ADR: 3,III