Imprimer
N-Methoxy-N-methylpentanamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959866-1G OR959866-5G
APOSOR959866-1GEA 81.2 EUR
APOSOR959866-1G APOSOR959866-5G
N-Methoxy-N-methylpentanamide 95%
N-Methoxy-N-methylpentanamide
Formule: C₇H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05149014
Numéro CAS: 129118-11-2