Imprimer
3,5-Dimethoxypyridazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959818-1G OR959818-250MG
APOSOR959818-1GEA 754 EUR
APOSOR959818-1G APOSOR959818-250MG
3,5-Dimethoxypyridazine 97%
3,5-Dimethoxypyridazine
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22381712
Numéro CAS: 2096-20-0