Imprimer
5-Amino-3-chloropicoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959728-1G OR959728-5G
APOSOR959728-1GEA 270 EUR
APOSOR959728-1G APOSOR959728-5G
5-Amino-3-chloropicoline 98%
5-Amino-3-chloropicoline
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040270
Numéro CAS: 896161-13-0