Imprimer
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959693-1G OR959693-250MG
APOSOR959693-1GEA 632 EUR
APOSOR959693-1G APOSOR959693-250MG
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol
Formule: C₆H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610469
Numéro CAS: 1227580-80-4