3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR959666-1G
OR959666-250MG
APOSOR959666-1GEA
49.3
EUR
APOSOR959666-1G
APOSOR959666-250MG
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule:
C₈H₇BrN₂ MW: 211.059 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD09743454 Numéro CAS: 281192-91-4 |