Imprimer
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959638-1G OR959638-250MG
APOSOR959638-1GEA 288 EUR
APOSOR959638-1G APOSOR959638-250MG
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid 95%
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265441
Numéro CAS: 167300-06-3