Imprimer
3-Bromo-4-ethoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959462-1G OR959462-250MG
APOSOR959462-1GEA 473 EUR
APOSOR959462-1G APOSOR959462-250MG
3-Bromo-4-ethoxypyridine 95%
3-Bromo-4-ethoxypyridine
Formule: C₇H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234192
Numéro CAS: 3522-97-2