Imprimer
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR959457-1G OR959457-25G OR959457-5G
APOSOR959457-1GEA 86.1 EUR
APOSOR959457-1G APOSOR959457-25G APOSOR959457-5G
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11846275
Numéro CAS: 885267-40-3