Imprimer
2-Methoxy-5-phenylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959445-1G OR959445-250MG
APOSOR959445-1GEA 852 EUR
APOSOR959445-1G APOSOR959445-250MG
2-Methoxy-5-phenylpyridine 95%
2-Methoxy-5-phenylpyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044373
Numéro CAS: 53698-47-8