Imprimer
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR958944-1G OR958944-250MG
APOSOR958944-1GEA 51.5 EUR
APOSOR958944-1G APOSOR958944-250MG
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine 95%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
Formule: C₈H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109313
Numéro CAS: 13414-56-7