Imprimer
Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR958922-1G OR958922-250MG
APOSOR958922-1GEA 632 EUR
APOSOR958922-1G APOSOR958922-250MG
Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate 95%
Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate
Formule: C₉H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24134929
Numéro CAS: 136823-41-1