Imprimer
Ethyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR958798-1G OR958798-5G OR958798-25G
APOSOR958798-1GEA 149 EUR
APOSOR958798-1G APOSOR958798-5G APOSOR958798-25G
Ethyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)acetate
Ethyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)acetate
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566284
Numéro CAS: 955369-63-8