Imprimer
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR958636-1G OR958636-250MG
APOSOR958636-1GEA 151 EUR
APOSOR958636-1G APOSOR958636-250MG
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one 95%
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one
Formule: C₁₃H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087385
Numéro CAS: 17429-36-6