4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR958451-1G
OR958451-250MG
APOSOR958451-1GEA
261
EUR
APOSOR958451-1G
APOSOR958451-250MG
4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-one 95%
4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-one
Formule:
C₁₀H₉NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00661313 Numéro CAS: 3490-37-7 |