Imprimer
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR958392-100MG OR958392-1G OR958392-250MG
APOSOR958392-100MGEA 58 EUR
APOSOR958392-100MG APOSOR958392-1G APOSOR958392-250MG
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol 95%
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol
Formule: C₁₀H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11868958
Numéro CAS: 54904-38-0