Imprimer
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR958233-1G OR958233-250MG
APOSOR958233-1GEA 679 EUR
APOSOR958233-1G APOSOR958233-250MG
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine 95%
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine
Formule: C₈H₁₁ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12402334
Numéro CAS: 66522-06-3