Imprimer
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR958186-1G OR958186-250MG
APOSOR958186-1GEA 139 EUR
APOSOR958186-1G APOSOR958186-250MG
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026772
Numéro CAS: 1073968-65-6