Imprimer
5-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957738-1G OR957738-250MG
APOSOR957738-1GEA 270 EUR
APOSOR957738-1G APOSOR957738-250MG
5-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole 95%
5-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181.145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00229114
Numéro CAS: 32996-27-3